missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Liothyronine Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Liothyronine Ethyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Liothyronine Ethyl Ester |
| CAS | 3005-97-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Liothyronine Ethyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H16 I3 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Liothyronine Ethyl Ester, O-(4-hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-L-Tyrosine ethyl ester, Alanine, 3-[4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]-, ethyl ester (7CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16I3NO4/c1-2-24-17(23)14(21)7-9-5-12(19)16(13(20)6-9)25-10-3-4-15(22)11(18)8-10/h3-6,8,14,22H,2,7,21H2,1H3/t14-/m0/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1 |
| IUPAC navn | ethyl (2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?