Få mere at vide
Linuron-d6, TRC
Artikelnummer. 30478888
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30478888 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30478888 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL46850210MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Linuron D6 (methyl D3 methoxy D3)
CAS 1219804-76-8
Molekylær formel C9 2H6 H4 Cl2 N2 O2
Mængde 10 mg
Synonym Linuron D6, 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1-(trideuteriomethoxy)-1-(trideuteriomethyl)urea, Linuron-d6, Linuron D6 (methyl D3 methoxy D3)
InChI formel InChI=1S/C9H10Cl2N2O2/c1-13(15-2)9(14)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,12,14)/i1D3,2D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])ON(C(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn 3-(3,4-dichlorophenyl)-1-(trideuteriomethoxy)-1-(trideuteriomethyl)urea
Molekylvægt (g/mol) 255.13
Formel vægt 254.0496