missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Linoleyl Iodide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Linoleyl Iodide |
| CAS | 60839-74-9 |
| Molekylær formel | C18H33I |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (6Z,9Z)-18-Iodo-6,9-octadecadiene, (Z,Z)-18-Iodo-6,9-octadecadiene |
| InChI formel | InChI=1S/C18H33I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h6-7,9-10H,2-5,8,11-18H2,1H3/b7-6-,10-9- |
| SMIL | CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCI |
| IUPAC navn | (6Z,9Z)-18-iodooctadeca-6,9-diene |
| Molekylvægt (g/mol) | 376.36 |
| Formel vægt | 376.1627 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?