missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Linoleoyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Linoleoyl Chloride |
| CAS | 7459-33-8 |
| Molekylær formel | C18 H31 Cl O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (9Z,12Z)-9,12-Octadecadienoyl Chloride, (Z,Z)-9,12-Octadecadienoyl Chloride, (Z,Z)-Octadeca-9,12-dienoyl Chloride, Linoleic Acid Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H31ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3/b7-6-,10-9- |
| SMIL | CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)Cl |
| IUPAC navn | (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 298.89 |
| Formel vægt | 298.2063 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?