Få mere at vide
Linoleoyl Carnitine, TRC
Artikelnummer. 30482946
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30482946 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30482946 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL46820010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Linoleoyl Carnitine
CAS 36816-10-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C25 H45 N O4
Mængde 10 mg
Synonym 1-Propanaminium, 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(9Z,12Z)-1-oxo-9,12-octadecadien-1-yl]oxy]-, inner salt, (2R)-, 1-Propanaminium, 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxo-9,12-octadecadienyl)oxy]-, inner salt, [R-(Z,Z)]-, 1-Propanaminium, 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(9Z,12Z)-1-oxo-9,12-octadecadienyl]oxy]-, inner salt, (2R)- (9CI), L-Linoleoylcarnitine, Linoleoylcarnitine, Linoleylcarnitine
InChI formel InChI=1S/C25H45NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4/h9-10,12-13,23H,5-8,11,14-22H2,1-4H3/b10-9-,13-12-/t23-/m1/s1
SMIL CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)O[C@H](CC(=O)[O-])C[N+](C)(C)C
IUPAC navn (3R)-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyl]oxy-4-(trimethylazaniumyl)butanoate
Molekylvægt (g/mol) 423.63
Formel vægt 423.3349
Procent renhed >95