Få mere at vide
Linolensyre, TRC
Artikelnummer. 30133878
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133878 5 g
17917724 1 g
17928784 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133878 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL4676505G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 463-40-1
Molekylær formel C18 H30 O2
Molekylvægt (g/mol) 278.43
Synonym 9,12,15-Octadecatrienoic acid, (9Z,12Z,15Z)-, 9,12,15-Octadecatrienoic acid, (Z,Z,Z)-, Linolenic acid (8CI), (9Z,12Z,15Z)-9,12,15-Octadecatrienoic acid, (Z,Z,Z)-Octadeca-9,12,15-trienoic acid, (all-Z)-9,12,15-Octadecatrienoic acid, 18:3n-3, 9,12,15-all-cis-Octadecatrienoic acid, 9-cis,12-cis,15-cis-Octadecatrienoic acid, 9Z,12Z,15Z-Octadecatrienoic acid, all-cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid, alpha-Linolenic acid, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid, cis-9,cis-12,cis-15-Octadecatrienoic acid, cis-δ9,12,15-Octadecatrienoic acid, α-Linolenic acid
IUPAC navn (9Z,12Z,15Z)-oktadeka-9,12,15-trienosyre
SMIL CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis alpha-Linolenic acid (ALA)
Renhedsgrad noter GC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h3-4,6-7,9-10H,2,5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b4-3-,7-6-,10-9-
Formel vægt 278.2246
Procent renhed >95%