Få mere at vide
Linolensyre-methylester, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Linolenic Acid Methyl Ester |
| CAS | 301-00-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Linolenic Acid Methyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C19 H32 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-18H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10- |
| SMIL | CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl (9Z,12Z,15Z)-oktadeca-9,12,15-trienoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 292.46 |
| Vis mere |