missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Linolenic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Linolenic acid ethyl ester |
| CAS | 1191-41-9 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C20 H34 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (Z,Z,Z)-9,12,15-Octadecatrienoic acid ethyl ester, Ethyl linolenate |
| InChI formel | InChI=1S/C20H34O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h5-6,8-9,11-12H,3-4,7,10,13-19H2,1-2H3/b6-5-,9-8-,12-11- |
| SMIL | CCOC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC |
| IUPAC navn | ethyl (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 306.48 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?