Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Linolensyre, 99%
Artikelnummer. 10489052 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10489052 1 g Glasflaske 1g
10279353 500 mg Glasflaske 500mg
10787192 5 g Glasflaske -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10489052 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 302820010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2030.00 DKK
    1719.65 DKK / 1g
    Spare 310.35 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 463-40-1 | C18H30O2 | 278,44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 463-40-1
Molekylær formel C18H30O2
Molekylvægt (g/mol) 278.44
MDL nummer MFCD00065720
InChI nøgle DTOSIQBPPRVQHS-PDBXOOCHSA-N
Synonym linolenic acid, alpha-linolenic acid, linolenate, 9z,12z,15z-octadeca-9,12,15-trienoic acid, a-linolenic acid, cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoic acid, all-cis-9,12,15-octadecatrienoic acid, alpha-linolenate, 9-cis,12-cis,15-cis-octadecatrienoic acid, z,z,z-9,12,15-octadecatrienoic acid
PubChem CID 5280934
ChEBI CHEBI:27432
IUPAC navn (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-triensyre
SMIL CCC=CCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Linolenic acid
Navn note 99%
Smeltepunkt -11,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9100g/mL
Kogepunkt 230,0 °C til 232,0 °C (1,0 mmHg)
Flammepunkt >112 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2CH=CH)3(CH2)7CO2H
Brydningsindeks 1.48
Mængde 1 g
Beilstein 02, IV, 1781
Merck Index 15, 5561
Specifik vægtfylde 0.91
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
Formel vægt 278.44
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Linolenic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.