Få mere at vide
Linolensyre, 55%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11399039 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399039 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 11399039 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210218880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    601.00 DKK
    572.02 DKK / 100g
    Spare 28.98 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 463-40-1
Molekylær formel C18H30O2
Molekylvægt (g/mol) 278.436
InChI nøgle DTOSIQBPPRVQHS-PDBXOOCHSA-N
Synonym linolenic acid, alpha-linolenic acid, linolenate, 9z,12z,15z-octadeca-9,12,15-trienoic acid, a-linolenic acid, cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoic acid, all-cis-9,12,15-octadecatrienoic acid, alpha-linolenate, 9-cis,12-cis,15-cis-octadecatrienoic acid, z,z,z-9,12,15-octadecatrienoic acid
PubChem CID 5280934
ChEBI CHEBI:27432
IUPAC navn (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-triensyre
SMIL CCC=CCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Linolenic acid
Farve Farveløs
Tæthed 0,916 ved 20 °C (vand = 1)
Mængde 100 g
Formel vægt 278.4
Procent renhed 0.55
Fysisk form Væske