missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Linolenic-1-13C Acid, TRC

Artikelnummer. 30477196
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30477196 25 mg
30477639 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30477196 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL46765325MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 224568-13-2
Molekylær formel C1713CH30O2
Molekylvægt (g/mol) 279.42
Synonym (9Z,12Z,15Z)-9,12,15-Octadecatrienoic-1-13C Acid, (Z,Z,Z)-Octadeca-9,12,15-trienoic-1-13C Acid, (all-Z)-9,12,15-Octadecatrienoic-1-13C Acid, 9,12,15-all-cis-Octadecatrienoic-1-13C Acid, all-cis-9,12,15-Octadecatrienoic-1-13C Acid, cis-∆9,12,15-Octadecatrienoic-1-13C acid, α-Linolenic-1-13C Acid
IUPAC navn (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoic-1-13C acid
SMIL O[13C](CCCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Linolenic-1-13C Acid
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h3-4,6-7,9-10H,2,5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b4-3-,7-6-,10-9-/i18+1
Formel vægt 279.23
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.