Få mere at vide
Linoleic acid, tech. 75%
Artikelnummer. 11472318
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11472318 250 g 250g
11452318 10 g 10g
11462318 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472318 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15265.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 60-33-3 | C18H32O2 | 280.452 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-33-3
Molekylær formel C18H32O2
Molekylvægt (g/mol) 280.452
MDL nummer MFCD00064241
InChI nøgle OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Synonym linoleic acid, linolic acid, telfairic acid, cis,cis-linoleic acid, 9z,12z-octadeca-9,12-dienoic acid, linoleate, grape seed oil, cis,cis-9,12-octadecadienoic acid, cis-9,cis-12-octadecadienoic acid, 9z,12z-linoleic acid
PubChem CID 5280450
ChEBI CHEBI:17351
IUPAC navn (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoic acid
SMIL CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Linoleic acid
Tæthed 0.902
Kogepunkt 230°C (16 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Analyseprocentområde 75%
Lugt Weak, Characteristic
Lineær formel CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
Brydningsindeks 1.4699
Mængde 250 g
Beilstein 1727101
Følsomhed Air sensitive
Merck Index 14,5505
Formel vægt 280.45
Procent renhed 75%
Grad Technical
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.