Få mere at vide
Linoleic acid, tech. 75%
Artikelnummer. 11462318
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11462318 50 g 50g
11452318 10 g 10g
11472318 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462318 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15265.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 60-33-3 | C18H32O2 | 280.452 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-33-3
Molekylær formel C18H32O2
Molekylvægt (g/mol) 280.452
MDL nummer MFCD00064241
InChI nøgle OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Synonym linoleic acid, linolic acid, telfairic acid, cis,cis-linoleic acid, 9z,12z-octadeca-9,12-dienoic acid, linoleate, grape seed oil, cis,cis-9,12-octadecadienoic acid, cis-9,cis-12-octadecadienoic acid, 9z,12z-linoleic acid
PubChem CID 5280450
ChEBI CHEBI:17351
IUPAC navn (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoic acid
SMIL CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Linoleic acid
Tæthed 0.902
Kogepunkt 230°C (16 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Analyseprocentområde 75%
Lugt Weak, Characteristic
Lineær formel CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
Brydningsindeks 1.4699
Mængde 50 g
Beilstein 1727101
Følsomhed Air sensitive
Merck Index 14,5505
Formel vægt 280.45
Procent renhed 75%
Grad Technical
Fysisk form Liquid