Få mere at vide
Linoleic acid-glycidyl ester 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321029
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30321029 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30321029 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14635430AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycidyl Linoleate
CAS 24305-63-3
Analyt- eller komponentnavne Glycidyl Linoleate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H36 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 9,12-Octadecadienoic acid (9Z,12Z)-, oxiranylmethyl ester (9CI), 9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, oxiranylmethyl ester, Linoleic acid, 2,3-epoxypropyl ester (8CI), 1-Propanol, 2,3-epoxy-, linoleate (8CI), 2,3-Epoxypropyl linoleate, Glycidyl linoleate, Linoleic acid glycidyl ester, 9,12-Octadecadienoic acid (9Z,12Z)-, 2-oxiranylmethyl ester, Linoleic acid-glycidyl ester
InChI formel InChI=1S/C21H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(22)24-19-20-18-23-20/h6-7,9-10,20H,2-5,8,11-19H2,1H3/b7-6-,10-9-
SMIL CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC1CO1
IUPAC navn oxiran-2-ylmethyl (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 336.51
Mængde 1 ml
Formel vægt 336.2664 g/mol