Få mere at vide
Linoleic acid-glycidyl ester 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycidyl Linoleate |
| CAS | 24305-63-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Glycidyl Linoleate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H36 O3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 9,12-Octadecadienoic acid (9Z,12Z)-, oxiranylmethyl ester (9CI), 9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, oxiranylmethyl ester, Linoleic acid, 2,3-epoxypropyl ester (8CI), 1-Propanol, 2,3-epoxy-, linoleate (8CI), 2,3-Epoxypropyl linoleate, Glycidyl linoleate, Linoleic acid glycidyl ester, 9,12-Octadecadienoic acid (9Z,12Z)-, 2-oxiranylmethyl ester, Linoleic acid-glycidyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C21H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(22)24-19-20-18-23-20/h6-7,9-10,20H,2-5,8,11-19H2,1H3/b7-6-,10-9- |
| SMIL | CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC1CO1 |
| Vis mere |