Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Linolsyre, 99%
Artikelnummer. 11934961 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Ansicht ändern
Click to view available options
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Packungsgröße:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Packungsgröße
11934961 100 mL Glasflaske 100ml
10687172 5 mL Glasflaske 5ml
10521851 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11934961 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 215041000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 60-33-3 | C18H32O2 | 280,45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-33-3
Molekylær formel C18H32O2
Molekylvægt (g/mol) 280.45
InChI nøgle OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Synonym linoleic acid, linolic acid, telfairic acid, cis,cis-linoleic acid, 9z,12z-octadeca-9,12-dienoic acid, linoleate, grape seed oil, cis,cis-9,12-octadecadienoic acid, cis-9,cis-12-octadecadienoic acid, 9z,12z-linoleic acid
PubChem CID 5280450
ChEBI CHEBI:17351
IUPAC navn (9Z,12Z)-octadeca-9,12-diensyre
SMIL CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Linoleic acid
Smeltepunkt -5,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9000g/mL
Kogepunkt 229,0 °C til 230,0 °C (16,0 mmHg)
Flammepunkt >112 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
Brydningsindeks 1,4687 til 1,4707
Mængde 100 mL
Beilstein 02,IV,1754
Merck Index 15,556
Specifik vægtfylde 0.9
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: frit opløselig i diethylether, blandbar med dimethylformamid, opløselig i ethanol, petroleumether
Formel vægt 280.45
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.