Få mere at vide
Beschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Linoleic acid |
| Smeltepunkt | -5,0 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.9000g/mL |
| Kogepunkt | 229,0 °C til 230,0 °C (16,0 mmHg) |
| Flammepunkt | >112 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H |
| Mehr anzeigen |