missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Linolsyre, 95%, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7044723
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11362117

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L07949.06

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 60-33-3 | C18H32O2 | 280.452 g/mol

Umættetμ -6 fedtsyre Linolsyre indgår i produktionen af hurtigtørrende olier, som bruges i oliemaling og lak. Det bruges også i skønhedsprodukter på grund af dets gavnlige egenskaber på huden, såsom fugtretention. Det er et nøgleudgangsmateriale til syntesen af linoleylalkohol og octadecansyre. Det bruges som en forløber for arachidonsyre (AA) og forskellige prostaglandiner. Det kan bruges til at forbedre leveringen og effektiviteten af lægemidler mod kræft og til kræftbeskyttelse.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Anvendelser
Umættet μ-6 fedtsyre Linolsyre er involveret i produktionen af hurtigtørrende olier, som bruges i oliemaling og lak. Det bruges også i skønhedsprodukter på grund af dets gavnlige egenskaber på huden, såsom fugtretention. Det er et nøgleudgangsmateriale til syntesen af linoleylalkohol og octadecansyre. Det bruges som en forløber for arachidonsyre (AA) og forskellige prostaglandiner. Det kan bruges til at forbedre leveringen og effektiviteten af lægemidler mod kræft og til kræftbeskyttelse.

Opløselighed
Blandbar med dimethylsulfoxid, ethanol, ether, petroleumsether, dimethylformamid, acetone og benzen. Uopløseligt i vand.

Noter
Luft- og lysfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 60-33-3
Molekylær formel C18H32O2
Molekylvægt (g/mol) 280.452
MDL nummer MFCD00064241
InChI nøgle OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Synonym linoleic acid, linolic acid, telfairic acid, cis,cis-linoleic acid, 9z,12z-octadeca-9,12-dienoic acid, linoleate, grape seed oil, cis,cis-9,12-octadecadienoic acid, cis-9,cis-12-octadecadienoic acid, 9z,12z-linoleic acid
PubChem CID 5280450
ChEBI CHEBI:17351
IUPAC navn (9Z,12Z)-octadeca-9,12-diensyre
SMIL CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Linoleic acid
Smeltepunkt -12°C
Tæthed 0.902
Kogepunkt 230°C (16 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Weak, Characteristic
Lineær formel CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
Brydningsindeks 1.4699
Mængde 5 g
Beilstein 1727101
Følsomhed Air sensitive
Merck Index 14,5505
Opløselighedsinformation Miscible with dimethyl sulfoxide,ethanol,ether,petroleum ether,dimethylformamide,acetone and benzene. Insoluble in water.
Formel vægt 280.45
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre

RUO– Kun brug til forskning

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.