Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Linoleic acid, 70%
Artikelnummer. p-153803 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10147750
Brand: Thermo Scientific Chemicals 413195000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 60-33-3 | C18H32O2 | 280.45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-33-3
Molekylær formel C18H32O2
Molekylvægt (g/mol) 280.45
MDL nummer MFCD00064241
InChI nøgle OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Synonym linoleic acid, linolic acid, telfairic acid, cis,cis-linoleic acid, 9z,12z-octadeca-9,12-dienoic acid, linoleate, grape seed oil, cis,cis-9,12-octadecadienoic acid, cis-9,cis-12-octadecadienoic acid, 9z,12z-linoleic acid
PubChem CID 5280450
ChEBI CHEBI:17351
IUPAC navn (9Z,12Z)-octadeca-9,12-diensyre
SMIL CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Linoleic acid
Navn note tech., 60%
Surhed 197 to 203mg KOH/g
Smeltepunkt -5.0°C
Farve Gul
Tæthed 0.9000g/mL
Kogepunkt 229.0°C to 230.0°C (16.0 mmHg)
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 2% max. >C18 (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
Brydningsindeks 1.4687 to 1.4707
Mængde 500 g
Beilstein 02, IV, 1754
Merck Index 15, 5560
Specifik vægtfylde 0.9
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in diethyl ether,miscible with dimethylformamide,soluble in ethanol,petroleum ether
Formel vægt 280.45
Procent renhed 60%
Grad Teknisk
Fysisk form Viskøs væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Linoleic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.