Få mere at vide
Kartell™ Foring til Glas Tapers
Artikelnummer. 15835497
:
Keglestørrelse: 34/35
Artikelnummer. 15835497
Brand: Kartell™ 0104200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Specielt designet til at forhindre bearbejdede glassamlinger i at binde
  • Overholder DIN 12242
  • Velegnet til fødevarer
Overholdelse
DIN 12242
Tekniske data
Materiale PTFE
Mængde 10/pk
Bredde (metrisk) 31 mm
Standard konusled nr. 34/35