Få mere at vide
Linifanib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Linifanib |
| CAS | 796967-16-3 |
| Molekylær formel | C21 H18 F N5 O |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | N-[4-(3-Amino-1H-indazol-4-yl)phenyl]-N'-(2-fluoro-5-methylphenyl)urea, ABT 869 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18FN5O/c1-12-5-10-16(22)18(11-12)25-21(28)24-14-8-6-13(7-9-14)15-3-2-4-17-19(15)20(23)27-26-17/h2-11H,1H3,(H3,23,26,27)(H2,24,25,28) |
| SMIL | Cc1ccc(F)c(NC(=O)Nc2ccc(cc2)c3cccc4[nH]nc(N)c34)c1 |
| IUPAC navn | 1-[4-(3-amino-1H-indazol-4-yl)phenyl]-3-(2-fluoro-5-methylphenyl)urea |
| Molekylvægt (g/mol) | 375.4 |
| Formel vægt | 375.1495 |