Få mere at vide
R&D Systems™ Linezolid
Artikelnummer. 18732644
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18732644 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18732644 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 3765/10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. Antibiotic; inhibits protein synthesis in gram-positive bacteria
Oxazolidinone antibiotic. Inhibits bacterial protein synthesis prior to chain initiation. Displays potent antibacterial activity against a variety of multidrug-resistant gram-positive microbes in vitro and in vivo. Identified as targeting human host cell proteins that interact with SARS-CoV-2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Linezolid
CAS 165800-03-3
Mængde 10 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C16H20FN3O4
Formel vægt 337.35
Renhed 0.98
Molekylvægt (g/mol) 337.351