Få mere at vide
Linezolid N-oxid, TRC
Artikelnummer. 30040376
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30040376 10 mg
30005066 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040376 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL46653010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 189038-36-6
Molekylær formel C16 H20 F N3 O5
Molekylvægt (g/mol) 353.35
Synonym N-[[(5S)-3-[3-fluoro-4-(4-oxido-4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]-acetamide, Acetamide, N-[[3-[3-fluoro-4-(4-oxido-4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]-, (S)- (9CI), Linezolid N-Oxide
IUPAC navn N-[[(5S)-3-[3-fluor-4-(4-oxidomorfolin-4-ium-4-yl)phenyl]-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]acetamid
SMIL CC(=O)NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(c(F)c2)[N+]3([O-])CCOCC3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Linezolid N-Oxide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H20FN3O5/c1-11(21)18-9-13-10-19(16(22)25-13)12-2-3-15(14(17)8-12)20(23)4-6-24-7-5-20/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,21)/t13-/m0/s1
Formel vægt 353.1387
Procent renhed >95%