Få mere at vide
Linezolid N-oxid, Mikromol™
Beskrivelse
Linezolid N-oxid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Linezolid N-Oxide |
| CAS | 189038-36-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Linezolid N-Oxide |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C16 H20 F N3 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | N-[[(5S)-3-[3-fluoro-4-(4-oxido-4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]-acetamide, Acetamide, N-[[3-[3-fluoro-4-(4-oxido-4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]-, (S)- (9CI), Linezolid N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20FN3O5/c1-11(21)18-9-13-10-19(16(22)25-13)12-2-3-15(14(17)8-12)20(23)4-6-24-7-5-20/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,21)/t13-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(c(F)c2)[N+]3([O-])CCOCC3 |
| IUPAC navn | N-[[(5S)-3-[3-fluor-4-(4-oxidomorfolin-4-ium-4-yl)phenyl]-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]acetamid |
| Vis mere |