missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Linezolid-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Linezolid-d3 |
| CAS | 1127120-38-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C16 D3 H17 F N3 O4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 2,2,2-Trideuterio-N-[[(5S)-3-(3-fluoro-4-morpholin-4-ylphenyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]acetamide, N-[[(5S)-3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide-2,2,2-d3, Linezolid-D3 (acetyl-D3), (S)-Linezolid-d3, (S)-Linezolid-d3 (acetamide-d3) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20FN3O4/c1-11(21)18-9-13-10-20(16(22)24-13)12-2-3-15(14(17)8-12)19-4-6-23-7-5-19/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,21)/t13-/m0/s1/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(=O)NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(N3CCOCC3)c(F)c2 |
| IUPAC navn | 2,2,2-trideuterio-N-[[(5S)-3-(3-fluoro-4-morpholin-4-ylphenyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 340.365 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?