Få mere at vide
Linezolid, 98%
Artikelnummer. 15502393 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15502393 250 mg 250mg
15592383 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15502393 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 460592500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    940.31 DKK
    846.65 DKK / 250mg
    Spare 93.66 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Linezolid, Zyvox, CAS # 165800-03-3 er et syntetisk oxazolidinon-antibiotikum. | CAS: 165800-03-3 | C16H20FN3O4 | 337,35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Linezolid er en organofourinforbindelse og et acetamid
•Linezolid virker ved at hæmme initieringskompleksdannelse ved binding til 50S ribosomale underenhed
Applikationer
•Linezolid er effektivt mod stafylokokker og enterokokmikrober
•Det er mest effektivt mod gram-positive organismer, især methicillin, vancomycin og penicillin-resistente.
•Velegnet til forskning i antibiotikaresistens, krydsreaktivitet og lægemiddelmekanismer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 165800-03-3
Molekylær formel C16H20FN3O4
Molekylvægt (g/mol) 337.35
InChI nøgle TYZROVQLWOKYKF-ZDUSSCGKSA-N
Synonym linezolid, zyvox, zyvoxid, s-n-3-3-fluoro-4-morpholinophenyl-2-oxooxazolidin-5-yl methyl acetamide, zyvoxam, linezolide, linezlid, zyvoxa, linezolid usan:inn, unii-isq9i6j12j
PubChem CID 441401
ChEBI CHEBI:63607
IUPAC navn N-[[(5S)-3-(3-fluor-4-morpholin-4-ylphenyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]acetamid
SMIL CC(=O)NCC1CN(C(=O)O1)C2=CC(=C(C=C2)N3CCOCC3)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Linezolid
Smeltepunkt 181,0 °C til 183,0 °C
Tab ved tørring 0,5% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
Formel vægt 337.35
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Linezolid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.