Få mere at vide
Kern Sohn Lined Wooden Box for Single Weight
Holder:
1 g weight
2 g weight
20 kg weight
50 g weight
50 kg weight
Beskrivelse
- Wooden
- For button/compact weight design
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Lined |
| Materiale | Wood |
| Til brug med (udstyr) | Class E1 and F1 Weights |
| Holder | 1 g weight |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.