Få mere at vide
Checkers Linebacker™ 5 kanals højredrejning
Artikelnummer. 17722428
Skift visning
Farve:
Gul, Orange
Artikelnummer. Farve
17722428 Gul, Orange
1 options
Artikelnummer. 17722428 Leverandør Checkers Leverandørnr. PLBS0008YO
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2094.75 DKK
    1811.83 DKK / Pakke med 1
    Spare 282.92 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Linebacker™ 5-kanals drejning til brug med Linebacker™ kraftig kabelbeskytter til at skabe en 45-graders drejning. Giver en sikrere passage for køretøjer og fodgængertrafik, samtidig med at værdifulde elektriske kabler og slanger beskyttes mod skader.
  • Linebacker™ 5-kanals drejning til brug med Linebacker™ kraftig kabelbeskytter til at skabe en 45-graders drejning
  • Giver en sikrere krydsning for køretøjer og fodgængertrafik, samtidig med at værdifulde elektriske kabler og slanger beskyttes mod skader
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 51 x 64 x 6 cm
Farve Gul, Orange
Materiale Polyethylen
Type Right Turn