Få mere at vide
Checkers Linebacker™ 5-kanals Heavy Duty endehætter
Artikelnummer. 17712428
Skift visning
Farve:
Orange
Artikelnummer. Farve
17712428 Orange
1 options
Artikelnummer. 17712428 Leverandør Checkers Leverandørnr. PLBS0007OR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1065.75 DKK
    922.02 DKK / Pakke med 1
    Spare 143.73 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Linebacker™ 5-kanals endestykker til brug med Linebacker™ kraftig kabelbeskytter. Giver en skrå kant for enden af kabelbeskytterne for at muliggøre en sikrere krydsning for køretøjer og fodgængertrafik, samtidig med at værdifulde elektriske kabler og slangeledninger beskyttes mod skader.
  • Linebacker™ 5-kanals endestykker til brug med Linebacker™ kraftig kabelbeskytter
  • Giver en skrå kant for enden af kabelbeskyttere for at muliggøre en sikrere krydsning for køretøjer og fodgængertrafik, samtidig med at værdifulde elektriske kabler og slanger beskyttes mod skader
  • 5-kanals endestykker sælges i par (han og hun)
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 51 x 19 x 6 cm
Farve Orange
Materiale Polyethylen
Type 5 Channel End Caps