Få mere at vide
Checkers Linebacker™ 3-kanals Heavy Duty kabelbeskytter
Artikelnummer. 17702428
Skift visning
Farve:
Gul, Orange
Artikelnummer. Farve
17702428 Gul, Orange
1 options
Artikelnummer. 17702428 Leverandør Checkers Leverandørnr. PLBS0004YO
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3343.57 DKK
    2721.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 621.69 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Linebacker 3-kanals kabelbeskytter med hængslet låg giver en sikrere passage for køretøjer og fodgængertrafik, samtidig med at værdifulde elektriske kabler og slanger beskyttes mod skader under ekstreme vejrforhold og arbejdsmiljøer.
  • Linebacker™ kraftig 3-kanals kabelbeskytter med hængslet låg giver en sikrere passage for køretøjer og fodgængertrafik, samtidig med at værdifulde elektriske kabler og slanger beskyttes mod skader under ekstreme vejrforhold og arbejdsmiljøer
  • Det modulære sammenlåsende design er ideelt til brug i olie- og gasapplikationer, minedrift, militær og andre industrielle miljøer med tunge lastbiler og gaffeltrucks
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 51 x 91 x 8 cm
Farve Gul, Orange
Type Cable Protector