Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Lineær polyakrylamidopløsning til DNA/RNA-fældning, 5mg/ml, molekylærbiologigrad
Artikelnummer. 15454705
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. 15454705
Brand: Thermo Scientific Chemicals J67830.XF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar, farveløs
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Produkttype Lineær polyakrylamidopløsning
Mængde 1 mL
Synonym LPA-opløsning til DNA/RNA-udfældning, molekylærbiologigrad;
Form Væske