Få mere at vide
Thermo Scientific™ Lineære stregkoderør
GREENER_CHOICE
Forenkle kryotubesporing med holdbare lineære stregkoder trykt direkte på siden af røret.
Brand:  Thermo Scientific™ 5001-0020
2788.25 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "24325" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10738324
  • 3120.00 DKK / Pakke med 500
Cryo Collection Promotion
Brug rabatkode 24082 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Forenkle prøveopgørelsen. Thermo Scientific™ Lineære stregkodede rør funktion Thermo Scientific™ Nunc™ og Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryotuber med direkte trykte stregkoder, der er mere robuste end etiketter. Vælg mellem tilgængelige ikke-tilpassede muligheder, eller ring for tilpassede muligheder i en lang række valg af kodetype, længde og format.
Funktioner:
  • Sort stregkode trykt direkte på hvid baggrund for høj kontrast og læsbarhed selv under høje frostforhold
  • Menneskelig læsbar kode under stregkoden for nem visuel identifikation uden en stregkodelæser
  • Stregkoder resistente over for IPA, DMSO, 5% blegemiddel, 10% eddikesyre og 10% NaOH
  • Ikke-cytotoksiske råmaterialer til øget prøvesikkerhed og rør certificeret fri for DNase og RNase til genomiske applikationer
  • Mulighed for udvendig eller indvendig gevindskæring
  • Certificeret SAL på 10 -6 for den højest tilgængelige sterilitetssikkerhed
  • Velegnet til opbevaring fra generel køleopbevaring (+°4 C) ned til dampfasen af flydende nitrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
13.5 mm
Må ikke autoklaveres
Konisk
Udseende
500
Ja
Nalgene™
Nej
500/Cs.
0.0676 oz.
47.75 mm
Nalgene Lineær stregkodet (blækstråle, kode 128) kryogen hætteglas
2.0 mL
Polypropylen
48.3 mm
25
Lineær stregkode
Steril
Ja
Polyethylen
Ja
Skruelåg
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer1272719 CertifikattypeBehandlingscertifikat Dato02/07/2025 Katalognummer5001-0020
Partinummer1277112 CertifikattypeBehandlingscertifikat Dato04/12/2024 Katalognummer5001-0020
Partinummer1272719 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato02/07/2025 Katalognummer5001-0020
Partinummer425872 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato12/03/2025 Katalognummer5001-0020
Partinummer425382 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato12/03/2025 Katalognummer5001-0020
Se tilbehørsprodukter
Kampagner
Kampagner
  • Thermo Scientific Nunc , Thermo Scientific Nalgene , Thermo Scientific Abgene Stora
    Save up to 60% on cold storage essentials.
    Promo Code: 24082
    Expires2025-12-31
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Lineære stregkoderør > 2 ml kapacitet; OD x H: 0,5 x 1,88 tommer.