Få mere at vide
Edulab Lineær luftbane med tilbehør
Artikelnummer. 30280263
Skift visning
Længde (engelsk):
1,5 m
Artikelnummer. Længde (engelsk)
30280263 1,5 m
1 options
Artikelnummer. 30280263 Leverandør Edulab Leverandørnr. VTT12305003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1735.00 DKK
    1683.29 DKK / 1 sæt
    Spare 51.71 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
En overkommelig måde at studere dynamik i et friktionsfrit miljø, ideel til at observere kollisioner og demonstrere bevarelse af impuls.
  • Muliggør eksperimenter med hastighed, kraft, acceleration, energioverførsel, simpel harmonisk bevægelse og bevægelse både i horisontale og skråplan.
  • Fremstillet af holdbart ekstruderet aluminium for styrke og stabilitet i laboratoriebrug
  • Glidere inkluderet, designet til at fungere med standard spaltede masser
  • Kommer med en tilbehørspakke med køretøjer, massetilbehør, katapulter og buffere
  • Understøtter studiet af bevarelse af impuls og andre grundlæggende fysikprincipper
Specifica
Til brug med (udstyr) Lineær luftbane
Produkttype Luftbane
Mængde 1
Længde (engelsk) 1,5 m
BEMÆRK: Dette luftspor bør bruges sammen med Edulab Linear Air Track Blower (VTT12303290).
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.