Få mere at vide
VACUUBRAND™ Linjeventil VV-B6 Elektronisk
Artikelnummer. 10252473 Shop alle Vacuubrand produkter
Skift visning
Type:
Linjeventil
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
10252473 Linjeventil Hver
1 options
Artikelnummer. 10252473 Leverandør VACUUBRAND™ Leverandørnr. 20674290
 Begrænset vare
På lager
Disse lige-gennem ventiler med elektromagnetisk (solenoid) drev bruges til driftscyklusser med korte intervaller
Disse lige-gennem ventiler med elektromagnetisk (solenoid) drev bruges til driftscyklusser med korte intervaller og bruges derfor ofte som vakuumreguleringsventiler. Det enkle design giver en ventil med lav lækagerate. Ventilerne i version VV C er lavet af materialer med fremragende kemikalieresistens. Ventiltætningen af VV-B 6C er lavet af en speciel fluorelastomer med bedre formstabilitet end almindelig PTfE, meget højere kemisk resistens end fKM og fremragende langtidslækagetæthedsegenskaber.
  • version C med fremragende kemikalieresistens
  • høje driftscyklusser
  • markant bedre langtidstæthed selv efter lang driftstid
  • let at rengøre
  • alsidige tilslutningsalternativer via lille flange eller slangemundstykke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Type Linjeventil