Få mere at vide
Linderane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Linderane |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16O4/c1-8-4-3-5-15-13(19-15)12(18-14(15)16)11-9(2)7-17-10(11)6-8/h4,7,12-13H,3,5-6H2,1-2H3/b8-4+/t12-,13-,15-/m0/s1 |
| Formel vægt | 260.1049 |