Få mere at vide
Lindane, TRC
Artikelnummer. 30477636
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30477636 50 g
30476956 10 g
30468692 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30477636 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL46599050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58-89-9
Molekylær formel C6 H6 Cl6
Molekylvægt (g/mol) 290.83
Synonym (1α,2α,3β,4α,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane, 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane, 666, Aalindan, Aficide, Agrocide, Agrocide III, Agrocide WP, Ameisenmittel Merck, Aparasin, Aphtiria, Aplidal, Arbitex, Arcotal S, BBH, BHC, BHC (insecticide), Ben-Hex, Benhexol, Bentox 10, Benzene hexachloride, Bercema-Spritz-Lindan 50, Bexol, Celanex, Chloresene, Codechine, DBH, Detmol Extract, Devoran, Dol Granule, Drilltox-Spezial Aglukon, ENT 7,796, Entomoxan, Esoderm, Fenoform forte, Forst-Nexen, Gamacid, Gamacide, Gamacide 20, Gamene, Gamma benzene hexachloride, Gamma-HCH, Gammalin, Gammalin 20, Gammaterr, Gammaxene, Gammexane, Gamoline, Geobilan, Geolin G 3, Gexane, HCC, HCCH, HCH, HGI, Heclotox, Hexa, Hexachloran, Hexachlorane, Hexachlorocyclohexane, Hexatin, Hexaverm, Hexicide, Hexyclan, Hilbeech, Hortex, Hungaria L 7, Inexit, Jacutin, Kanodane, Kokotine, Kwell, Lasochron, Lendine, Lentox, Lidenal, Lindafor, Lindane, Lindatox, Lindex, Lindosep, Lintox, Lintox 3, Linvur, Lorexane, Mglawik L, Milbol 49, Mszycol, Neo-Scabicidol, Nexen FB, Nexit, Nexit Stark, Nexol E, Nicochloran, Omnitox, Ovadziak, Owadziak, PLK, Pedraczak, Pflanzol, Prodactif, Quellada, Sang-gamma, Scabecid, Scabene, Spritz-Rapidin, Spritzlindane, Spruehpflanzol, Streunex, TAP 85, Tri-6, Verindal Ultra, Viton, γ-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane, γ-666, γ-BHC, γ-Benzene hexachloride, γ-Benzohexachloride, γ-HCH, γ-Hexachloran, γ-Hexachlorane, γ-Hexachlorobenzene, γ-Hexachlorocyclohexane, γ-Lindane
IUPAC navn 1,2,3,4,5,6-hexachlorcyclohexan
SMIL Cl[C@@H]1[C@H](Cl)[C@@H](Cl)[C@H](Cl)[C@H](Cl)[C@H]1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale gamma-HCH
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H/t1-,2-,3-,4+,5+,6+
Formel vægt 287.8601