Få mere at vide
Lincomycin Sulfoxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lincomycin Sulfoxide |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34N2O7S/c1-5-6-10-7-11(20(3)8-10)17(25)19-12(9(2)21)16-14(23)13(22)15(24)18(27-16)28(4)26/h9-16,18,21-24H,5-8H2,1-4H3,(H,19,25)/t9-,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16-,18-,28?/m1/s1 |