Få mere at vide
Lincomycin hydrochloride
Artikelnummer. 15443869
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15443869 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15443869 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61251.06
Request Bulk or Custom Format
Lincomycin hydrochloride, CAS # 859-18-7, is a compound showing antibacterial activity against a wide variety of bacteria, including Staphylococcal, Streptococcal, and Bacteroides fragilis infections. It also shows inhibitory activity against protein synthesis. | CAS: 859-18-7 | C18H35ClN2O6S | 442.996 g/mol
Lincomycinhydrochlorid bruges til at studere hæmningen af proteinsyntese, bakteriel antibiotikaresistens og protein- og overfladeaktivt stofbinding. Det er blevet brugt til behandling af stafylokokker, streptokok- og Bacterioides fragilis-infektioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Lincomycinhydrochlorid er en lincosamidforbindelse med antibakteriel aktivitet oprindeligt identificeret i actinomyceten, Streptomyces lincolnensis, med aktivitet mod gram-positive kokker og anaerobe bakterier
  • Lincomycin hæmmer bakteriel proteinsyntese ved at danne tværbindinger inden for peptidyltransferase loop-regionen af 23S rRNA'et
Anvendelse
  • Lincomycinhydrochlorid bruges almindeligvis til at studere hæmning af proteinsyntese, bakteriel antibiotikaresistens og protein- og overfladeaktivt stofbinding
  • Det er blevet brugt mod stafylokokker, streptokok- og Bacteroides fragilis-arter
  • Det er beskyttende mod udvikling af mastitis i en musemodel af akut mastitis induceret af S. aureus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 859-18-7
Molekylær formel C18H35ClN2O6S
Molekylvægt (g/mol) 442.996
MDL nummer MFCD00058237
InChI nøgle POUMFISTNHIPTI-OXVORJCQSA-N
PubChem CID 124080936
IUPAC navn (2R,4R)-N-[(1R,2R)-2-hydroxy-1-[(2S,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methylsulfanyloxan-2-yl]propyl]-1-methyl-4-propylpyrrolidin-2-carboxamid;hydrochlorid
SMIL CCCC1CC(N(C1)C)C(=O)NC(C2C(C(C(C(O2)SC)O)O)O)C(C)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lincomycin hydrochloride
Type Lincomycin Hydrochloride
Fysisk form Krystallinsk pulver
Farve Hvid
Mængde 5 g
Beilstein 4171650
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 443
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lincomycin hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.