missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lincomycin hydrochloride monohydrate, TRC

Artikelnummer. 30474681
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30474681 500 mg
30464324 100 mg
30470892 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30474681 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL466333500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 7179-49-9
Molekylær formel C18 H34 N2 O6 S . Cl H . H2 O
Molekylvægt (g/mol) 461.01
Synonym D-erythro-α-D-galacto-Octopyranoside, methyl 6,8-dideoxy-6-[[[(2S,4R)-1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-thio-, hydrochloride, hydrate (1:1:1), D-erythro-D-galacto-Octopyranoside, methyl 6,8-dideoxy-6-(1-methyl-4-propyl-L-2-pyrrolidinecarboxamido)-1-thio-, monohydrochloride, monohydrate, trans-α- (8CI), D-erythro-α-D-galacto-Octopyranoside, methyl 6,8-dideoxy-6-[[(1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl)carbonyl]amino]-1-thio-, monohydrochloride, monohydrate, (2S-trans)-, D-erythro-α-D-galacto-Octopyranoside, methyl 6,8-dideoxy-6-[[[(2S,4R)-1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-thio-, monohydrochloride, monohydrate (9CI), Lincomycin hydrochloride hydrate, Lincomycin hydrochloride monohydrate
IUPAC navn (2S,4R)-N-[(1R,2R)-2-hydroxy-1-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-methylsulfanyloxan-2-yl]propyl]-1-methyl-4-propylpyrrolidine-2-carboxamide;hydrate;hydrochloride
SMIL O.Cl.CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@@H](C)O)[C@H]2O[C@H](SC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Lincomycin Hydrochloride Monohydrate
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C18H34N2O6S.ClH.H2O/c1-5-6-10-7-11(20(3)8-10)17(25)19-12(9(2)21)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4;;/h9-16,18,21-24H,5-8H2,1-4H3,(H,19,25);1H;1H2/t9-,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16-,18-;;/m1../s1
Formel vægt 460.201
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.