Få mere at vide
Linkomycin, hydrochlorid,≥ 82 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11454212 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454212 5 g 5g
17680877 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454212 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215894805
Linkomycin, Hydrochlorid
Lincomycinhydrochlorid bruges til at studere inhiberingen af proteinsyntese, bakteriel antibiotikaresistens og protein- og overfladeaktivt stofbinding.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lincomycin hydrochloride
Type Lincomycin Hydrochloride
Fysisk form Pulver
CAS 859-18-7
Farve Hvid
Mængde 5 g
Analyseprocentområde ≥82%
Molekylær formel C18H34N2O6S·HCl
Synonym Lincocin hydrochloride, Methyl 6,8-dideoxy-6-(1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinecarboxamido)-1-thio-D-erythro-α-D-galactooctopyranoside hydrochloride, U-10149A
Molekylvægt (g/mol) 442.996
Procent renhed ≥82%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • LINCOMYCIN HYDROCHLORIDE
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Lincomycin Hydrochloride
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.