Få mere at vide
Lincomycin B Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lincomycin B Hydrochloride |
| CAS | 11021-35-5 |
| Molekylær formel | C17H33ClN2O6S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (2S-trans)-Methyl 6,8-Dideoxy-6-[[(4-ethyl-1-methyl-2-pyrrolidinyl)carbonyl]amino]- 1-thio-D-erythro-α-D-galactooctopyranoside MonoHydrochloride, trans-4'-Ethyllincomycin Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H32N2O6S.ClH/c1-5-9-6-10(19(3)7-9)16(24)18-11(8(2)20)15-13(22)12(21)14(23)17(25-15)26-4;/h8-15,17,20-23H,5-7H2,1-4H3,(H,18,24);1H/t8?,9?,10-,11?,12-,13-,14?,15?,17-;/m1./s1 |
| SMIL | CCC1C[C@@H](N(C1)C)C(=O)NC(C2[C@@H]([C@H](C([C@H](O2)SC)O)O)O)C(C)O.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 428.97 |
| Formel vægt | 428.1748 |