missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lincomycin 2-Phosphate, TRC

Artikelnummer. 17911155
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17911155 5 mg
17914275 10 mg
17903155 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17911155 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL4662055MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 27480-30-4
Molekylær formel C18H35N2O9PS
Molekylvægt (g/mol) 486.52
Synonym Methyl 6,8-dideoxy-6-[[[(2S,4R)-1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-thio-D-erythro-α-D-galacto-Octopyranoside 2-(dihydrogen phosphate), Clindamycin Phosphate EP Impurity F
SMIL O[C@H]1[C@@H]([C@H](NC([C@H]2C[C@H](CCC)CN2C)=O)[C@H](O)C)O[C@H](SC)C(OP(O)(O)=O)C1O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Lincomycin 2-Phosphate
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C18H35N2O9PS/c1-5-6-10-7-11(20(3)8-10)17(24)19-12(9(2)21)15-13(22)14(23)16(18(28-15)31-4)29-30(25,26)27/h9-16,18,21-23H,5-8H2,1-4H3,(H,19,24)(H2,25,26,27)/t9-,10-,11+,12-,13-,14+,15-,16-,18-/m1/s1
Mængde 5 mg
Formel vægt 486.1801
Procent renhed >95%
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.