Få mere at vide
Lincomycin 2-Palmitate Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lincomycin 2-Palmitate Hydrochloride |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C34H64N2O7S.ClH/c1-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-27(38)42-32-30(40)29(39)31(43-34(32)44-5)28(24(3)37)35-33(41)26-22-25(20-7-2)23-36(26)4;/h24-26,28-32,34,37,39-40H,6-23H2,1-5H3,(H,35,41);1H |
| Formel vægt | 680.42 |