Få mere at vide
Linaprazan, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499566
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16499566 50 mg -
16405747 5 mg 5mg
16404316 100 mg -
16403008 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16499566 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100412
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Linaprazan (AZD0865) inhibits gastric H+,K+-ATPase by K+-competitive binding.
Linaprazan (AZD0865) inhibits gastric H+,K+-ATPase by K+-competitive binding.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Linaprazan
CAS 248919-64-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H26N4O2
Mængde 50 mg
Synonym AZD0865
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 35 mg/mL (95.51 mM)
SMIL O=C(C1=CN2C(C(NCC3=C(C)C=CC=C3C)=C1)=NC(C)=C2C)NCCO
Molekylvægt (g/mol) 366.46
Formel vægt 366.46
Procent renhed 98.8%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death