Få mere at vide
Linamarin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Linamarin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NO6/c1-10(2,4-11)17-9-8(15)7(14)6(13)5(3-12)16-9/h5-9,12-15H,3H2,1-2H3/t5-,6-,7+,8-,9+/m1/s1 |
| Formel vægt | 247.1056 |
| Procent renhed | >95% |