Få mere at vide
Linalylacetat, TRC
Artikelnummer. 30010360
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010360 500 mg
30132510 5 g
30007112 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010360 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL247045500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115-95-7
Molekylær formel C12 H20 O2
Molekylvægt (g/mol) 196.29
Synonym 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, acetate (8CI,9CI), Linalool acetate (6CI), (±)-Linaloyl acetate, (±)-Linalyl acetate, 1,5-Dimethyl-1-vinyl-4-hexenyl acetate, 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl acetate, 3-Acetoxy-3,7-dimethyl-1,6-octadiene, Acetic acid linalool ester, Bergamiol, Bergamol, Bergamot mint oil, Linalyl acetate, NSC 2138, dl-Linalool acetate
IUPAC navn 3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-yl acetat
SMIL CC(=CCCC(C)(OC(=O)C)C=C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Linalyl Acetate
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H20O2/c1-6-12(5,14-11(4)13)9-7-8-10(2)3/h6,8H,1,7,9H2,2-5H3
Formel vægt 196.1463