Få mere at vide
Linalyl acetate, 95%, synthetic
Artikelnummer. p-153783 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
5ml
Artikelnummer. 10378080
Brand: Thermo Scientific Acros 232300050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 115-95-7 | C12H20O2 | 196.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115-95-7
Molekylær formel C12H20O2
Molekylvægt (g/mol) 196.28
MDL nummer MFCD00008907
InChI nøgle UWKAYLJWKGQEPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym linalyl acetate, linalool acetate, bergamiol, bergamol, linalol acetate, lynalyl acetate, licareol acetate, bergamot mint oil, acetic acid linalool ester, 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol acetate
PubChem CID 8294
ChEBI CHEBI:78333
IUPAC navn 3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ylacetat
SMIL CC(=CCCC(C)(C=C)OC(=O)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Linalyl acetate
Navn note 95%
Farve Farveløs
Tæthed 0.9010g/mL
Kogepunkt 220°C
Flammepunkt 85°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2=CHCH2CH2C(CH3)(OOCCH3)CH=CH2
Brydningsindeks 1.4490 to 1.452
Mængde 5 mL
Merck Index 15, 5551
Specifik vægtfylde 0.901
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,alcohol,ether,diethyl phthal,mineral oil,fixed oils
Formel vægt 196.28
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Linalyl acetate, synthetic
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.