Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Linalyl acetate |
| Navn note | 95% |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.9010g/mL |
| Kogepunkt | 220 °C |
| Flammepunkt | 85 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 94% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (CH3)2=CHCH2CH2C(CH3)(OOCCH3)CH=CH2 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Linalyl acetate, synthetic
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.