Få mere at vide
Linalool, TRC
Artikelnummer. 17974815
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17974815 100 g
17913985 10 g
17962965 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17974815 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL465950100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-70-6
Molekylær formel C10 H18 O
Molekylvægt (g/mol) 154.249
Synonym 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, (±)-Linalool, 2,6-Dimethyl-2,7-octadien-6-ol, 2-Methyl-1-prenyl-3-buten-2-ol, 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, 3,7-Dimethyl-1,6-octadiene-3-ol, 3,7-Dimethyl-3-hydroxy-1,6-octadiene, 3,7-Dimethyl-3-ol-1,6-octadiene, L 260-2, Linalol, Linalool, Linalyl alcohol, Linanool, NSC 3789, Phantol, dl-Linalool, β-Linalool
IUPAC navn 3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol
SMIL CC(=CCCC(C)(O)C=C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Linalool
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
Formel vægt 154.136