Få mere at vide
Linalool, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15870521
Skift visning
Mængde:
5 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15870521 250 mL
15860521 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15870521 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8186270250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-70-6
Tekniske data
Tæthed 0.86 g/cm3 at 20°C
Molekylær formel CH3C(CH3)=CH(CH2)2C(OH)(CH3)CH=CH2
MDL nummer MFCD00008906
Mængde 250 mL
Synonym Linalool, 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, Linalool
Molekylvægt (g/mol) 154.25