Få mere at vide
(±)-Linalool-d3 (vinyl-d3), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-Linalool-d3 (vinyl-d3) |
| CAS | 1216673-02-7 |
| Molekylær formel | C10 D3 H15 O |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol-1,1,2-d3, (±)-Linalool-d3, (±)-Linalool-d3 (vinyl-d3), Linalol-d3, Linalool-d3, Linalool-D3 (vinyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3/i1D2,5D |
| SMIL | [2H]C(=C([2H])C(C)(O)CCC=C(C)C)[2H] |
| IUPAC navn | 1,1,2-trideuterio-3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.27 |
| Formel vægt | 157.1546 |